Imprimer
4-Bromo-2-iodoanisole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-2-iodo-1-methoxybenzene, 4-Bromo-2-iodophenyl methyl ether
OR45119-1G OR45119-250MG OR45119-5G
APOSOR45119-1GEA 29 EUR
APOSOR45119-1G APOSOR45119-250MG APOSOR45119-5G
4-Bromo-2-iodoanisole
4-Bromo-2-iodoanisole
Formule: C₇H₆BrIO
Poids moléculaire: 312.93 g/mol
Point de fusion: 64…68 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13186707
Numéro CAS: 98273-59-7