Imprimer
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Hydroxy-3-iodonitrobenzene
OR45114-1G OR45114-250MG OR45114-5G
APOSOR45114-1GEA 186 EUR
APOSOR45114-1G APOSOR45114-250MG APOSOR45114-5G
2-Iodo-6-nitrophenol 97%
2-Iodo-6-nitrophenol
Formule: C₆H₄INO₃
Point de fusion: 109…111 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00859244
Numéro CAS: 13073-26-2