Imprimer
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-(((tert-Butoxycarbonyl)amino)methyl)cyclobutane-1-carboxylic acid
OR451122-1G OR451122-5G
APOSOR451122-1GEA 241 EUR
APOSOR451122-1G APOSOR451122-5G
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid 98%
1-[(Boc-amino)methyl]-cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20485946
Numéro CAS: 220145-21-1