Imprimer
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR451119-1G OR451119-250MG
APOSOR451119-1GEA 528 EUR
APOSOR451119-1G APOSOR451119-250MG
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride 95%
(2R)-2-Amino-2-cyclopropylethan-1-ol hydrochloride
Formule: C₅H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28975219
Numéro CAS: 1270290-36-2