Imprimer
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR451073-1G OR451073-250MG
APOSOR451073-1GEA 0 EUR
APOSOR451073-1G APOSOR451073-250MG
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine 95%
1-(3-Bromophenyl)-cyclobutanemethanamine
Formule: C₁₁H₁₄BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11642693
Numéro CAS: 915690-61-8