Imprimer
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR45089-10G OR45089-1G OR45089-5G
APOSOR45089-10GEA 0 EUR
APOSOR45089-10G APOSOR45089-1G APOSOR45089-5G
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
3-Iodo-1H-indole-5-carbonitrile
Formule: C₉H₅IN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22683211
Numéro CAS: 1092114-59-4