Imprimer
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 1-[(4-Formylbenzyl)oxy]piperidine, N-BOC protected
OR45070-1G OR45070-500MG
APOSOR45070-1GEA 236 EUR
APOSOR45070-1G APOSOR45070-500MG
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde 90%
4-({[1-(tert-Butoxycarbonyl)piperidin-4-yl]oxy}methyl)benzaldehyde
Formule: C₁₈H₂₅NO₄
Poids moléculaire: 319.395 g/mol
Point de fusion: 65.5…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11841070
Numéro CAS: 1080028-74-5