Imprimer
4-Nitrobenzoyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450133-1G OR450133-250MG
APOSOR450133-1GEA 509 EUR
APOSOR450133-1G APOSOR450133-250MG
4-Nitrobenzoyl isocyanate
4-Nitrobenzoyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₈H₄N₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00116469
Numéro CAS: 4461-37-4
UN: 2206
ADR: 6.1,II