Imprimer
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450131-1G OR450131-250MG
APOSOR450131-1GEA 429 EUR
APOSOR450131-1G APOSOR450131-250MG
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
Cyclopropanecarbonyl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₅H₅NO₂
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD16300681
Numéro CAS: 69166-52-5
UN: 2206
ADR: 6.1,II