Cyclohexanecarbonyl isocyanate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
May form small amount of sediment
Formule:
C₈H₁₁NO₂ Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD16300873 Numéro CAS: 4461-26-1 UN: 2206 ADR: 6.1,II |