Imprimer
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450114-1G OR450114-250MG
APOSOR450114-1GEA 429 EUR
APOSOR450114-1G APOSOR450114-250MG
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
8-Bromoindolo[2,1-b]quinazoline-6,12-dione
Formule: C₁₅H₇BrN₂O₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD07637587
Numéro CAS: 65618-05-5