Imprimer
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450107-1G OR450107-250MG
APOSOR450107-1GEA 429 EUR
APOSOR450107-1G APOSOR450107-250MG
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
2-Amino-7-hydroxy[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(1H)-one
Formule: C₅H₅N₅O₂
Poids moléculaire: 167.125 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 856864-52-3