Imprimer
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450098-1G OR450098-250MG
APOSOR450098-1GEA 88.6 EUR
APOSOR450098-1G APOSOR450098-250MG
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
2-Amino-5-bromo-thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₄H₃BrN₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275696
Numéro CAS: 858486-46-1