Imprimer
4-Iminothiazol-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450097-1G OR450097-250MG
APOSOR450097-1GEA 429 EUR
APOSOR450097-1G APOSOR450097-250MG
4-Iminothiazol-2-amine
4-Iminothiazol-2-amine
Formule: C₃H₅N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01680852
Numéro CAS: 26246-29-7