Imprimer
Thiazolidine-2,4-dithione
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450095-1G OR450095-250MG
APOSOR450095-1GEA 683 EUR
APOSOR450095-1G APOSOR450095-250MG
Thiazolidine-2,4-dithione
Thiazolidine-2,4-dithione
Formule: C₃H₃NS₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06253950
Numéro CAS: 4303-27-9