Imprimer
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR45008-1G OR45008-250MG
APOSOR45008-1GEA 574 EUR
APOSOR45008-1G APOSOR45008-250MG
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-bromo-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₆BrClO₄S
Poids moléculaire: 313.553 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20731105
Numéro CAS: 1354953-47-1
UN: 3261
ADR: 8 III