Imprimer
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 8-Chloro-3,4-dihydroquinolin-2(1H)-one
OR450049-100MG OR450049-1G OR450049-250MG
APOSOR450049-100MGEA 121 EUR
APOSOR450049-100MG APOSOR450049-1G APOSOR450049-250MG
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
8-Chloro-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formule: C₉H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19276419
Numéro CAS: 83229-23-6