Imprimer
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR450031-5G OR450031-25G
APOSOR450031-5GEA 65.5 EUR
APOSOR450031-5G APOSOR450031-25G
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
3,4-Dichloroisothiazole-5-carboxylic acid
Formule: C₄HCl₂NO₂S
Point de fusion: 175…177 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03789232
Numéro CAS: 18480-53-0