Imprimer
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR450026-1G OR450026-250MG
APOSOR450026-1GEA 696 EUR
APOSOR450026-1G APOSOR450026-250MG
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde 95%
3-Chloro-4-iodobenzaldehyde
Formule: C₇H₄ClIO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18393322
Numéro CAS: 148334-14-9