Imprimer
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 7-Bromo-6-methoxy-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine
OR450015-100MG OR450015-250MG
APOSOR450015-100MGEA 53.8 EUR
APOSOR450015-100MG APOSOR450015-250MG
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole 95+%
7-Bromo-6-methoxy-5-azaindole
Formule: C₈H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12962570
Numéro CAS: 1190314-42-1