Imprimer
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR450010-1G OR450010-250MG
APOSOR450010-1GEA 242 EUR
APOSOR450010-1G APOSOR450010-250MG
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
6-(Benzyloxy)-1H-indazol-3-amine
Formule: C₁₄H₁₃N₃O
Poids moléculaire: 239.273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845613
Numéro CAS: 1167056-55-4