Imprimer
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR4497-1G OR4497-250MG
APOSOR4497-1GEA 864 EUR
APOSOR4497-1G APOSOR4497-250MG
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Bromo-2,6-dimethylbenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₈BrClO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094653
Numéro CAS: 351003-50-4