Imprimer
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR4420-100MG OR4420-1G OR4420-250MG
APOSOR4420-100MGEA 60.9 EUR
APOSOR4420-100MG APOSOR4420-1G APOSOR4420-250MG
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol 97%
[5-(Fur-2-yl)-1H-pyrazol-3-yl]methanol
Formule: C₈H₈N₂O₂
Point de fusion: 159 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368534
Numéro CAS: 84978-67-6