Imprimer
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR4414-1G OR4414-5G
APOSOR4414-1GEA 21.9 EUR
APOSOR4414-1G APOSOR4414-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
5-Bromo-1-methyl-1H-indole
Formule: C₉H₈BrN
Point de fusion: 39…43 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00159857
Numéro CAS: 10075-52-2