Imprimer
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 5-(Bromoacetyl)-1-benzothiophene, 1-(Benzo[b]thiophen-5-yl)-2-bromoethan-1-one
OR4407-1G OR4407-250MG
APOSOR4407-1GEA 169 EUR
APOSOR4407-1G APOSOR4407-250MG
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene 97%
5-(Bromoacetyl)benzo[b]thiophene
Formule: C₁₀H₇BrOS
Poids moléculaire: 255.131 g/mol
Point d'ébullition: 118…121 °C (20 mm Hg)
Point de fusion: 48…50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07368508
Numéro CAS: 1131-87-9
UN: 3261
ADR: 8 III