Imprimer
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazol-2-amine hydrobromide
OR4382-1G OR4382-5G OR4382-10G
APOSOR4382-1GEA 87 EUR
APOSOR4382-1G APOSOR4382-5G APOSOR4382-10G
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide 98%
2-Amino-5-bromo-4-(tert-butyl)-1,3-thiazole hydrobromide
Formule: C₇H₁₁BrN₂S·BrH
Point d'ébullition: 110…112 °C ( 0,3 mm Hg)
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00052240
Numéro CAS: 175136-77-3