Imprimer
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 4-Bromo-2-chloro-ethoxybenzene, 4-Bromo-2-chloro-1-ethoxybenzene
OR43683-1G OR43683-25G OR43683-5G
APOSOR43683-1GEA 34.8 EUR
APOSOR43683-1G APOSOR43683-25G APOSOR43683-5G
4-Bromo-2-chlorophenetole 98%
4-Bromo-2-chlorophenetole
Formule: C₈H₈BrClO
Poids moléculaire: 235.506 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09835099
Numéro CAS: 279261-80-2