Imprimer
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR43682-1G OR43682-250MG OR43682-5G
APOSOR43682-1GEA 128 EUR
APOSOR43682-1G APOSOR43682-250MG APOSOR43682-5G
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Methyl 3-chloro-4-(chlorosulphonyl)benzoate
Formule: C₈H₆Cl₂O₄S
Poids moléculaire: 269.102 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06637330
Numéro CAS: 874830-93-0
UN: 3261
ADR: 8 III