Imprimer
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR43679-250MG OR43679-500MG
APOSOR43679-250MGEA 357 EUR
APOSOR43679-250MG APOSOR43679-500MG
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]but-2-ynoic acid
Formule: C₉H₁₃NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847128
Numéro CAS: 168762-94-5