Imprimer
3-Bromopyrrolidin-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR43677-1G OR43677-100MG OR43677-250MG
APOSOR43677-1GEA 1140 EUR
APOSOR43677-1G APOSOR43677-100MG APOSOR43677-250MG
3-Bromopyrrolidin-2-one
3-Bromopyrrolidin-2-one
Formule: C₄H₆BrNO
Poids moléculaire: 164.001 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD18886531
Numéro CAS: 40557-20-8