Imprimer
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Amino-2-chloropyridine-4-carboxylic acid
OR43676-5G OR43676-1G
APOSOR43676-5GEA 690 EUR
APOSOR43676-5G APOSOR43676-1G
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid 97%
3-Amino-2-chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15143308
Numéro CAS: 58483-94-6