Imprimer
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR43648-1G OR43648-25G OR43648-5G
APOSOR43648-1GEA 71.2 EUR
APOSOR43648-1G APOSOR43648-25G APOSOR43648-5G
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
6-Chloro-4-iodo-1H-indazole
Formule: C₇H₄ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07781383
Numéro CAS: 885519-56-2