Imprimer
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR43547-25G OR43547-5G
APOSOR43547-25GEA 0 EUR
APOSOR43547-25G APOSOR43547-5G
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane 98%
1,2-Dibromo-2,3-dichloropropane
Formule: C₃H₄Br₂Cl₂
Point d'ébullition: 20 °C (18 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00018928
Numéro CAS: 70289-31-5