Imprimer
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-(methoxycarbonyl)-5-methylthiophene, Methyl 3-bromo-5-methyl-2-thenoate
OR43541-1G OR43541-250MG
APOSOR43541-1GEA 342 EUR
APOSOR43541-1G APOSOR43541-250MG
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Methyl 3-bromo-5-methylthiophene-2-carboxylate
Formule: C₇H₇BrO₂S
Poids moléculaire: 235.098 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168275
Numéro CAS: 1257535-60-6