Imprimer
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Bromo-2-formyltoluene, 6-Bromo-o-tolualdehyde
OR43527-1G OR43527-250MG OR43527-5G
APOSOR43527-1GEA 244 EUR
APOSOR43527-1G APOSOR43527-250MG APOSOR43527-5G
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde 96%
2-Bromo-6-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₇BrO
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18392003
Numéro CAS: 176504-70-4