Imprimer
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR43505-100MG OR43505-1G OR43505-500MG
APOSOR43505-100MGEA 139 EUR
APOSOR43505-100MG APOSOR43505-1G APOSOR43505-500MG
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
7-(Bromomethyl)isoquinoline hydrobromide
Formule: C₁₀H₈BrN·BrH
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD12022338
Numéro CAS: 1203372-02-4