7-Bromo-5-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₇BrN₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD05664004 Numéro CAS: 885272-97-9 |