Imprimer
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR43500-1G OR43500-250MG
APOSOR43500-1GEA 864 EUR
APOSOR43500-1G APOSOR43500-250MG
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
7-Bromo-4-methyl-1H-indazole
Formule: C₈H₇BrN₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17168274
Numéro CAS: 1257535-46-8