Imprimer
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl (1-(hydroxymethyl)cyclopentyl)carbamate
OR4311-1G OR4311-250MG
APOSOR4311-1GEA 302 EUR
APOSOR4311-1G APOSOR4311-250MG
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
N-Boc-1-Amino-1-cyclopentanemethanol
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
Poids moléculaire: 215.289 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038539
Numéro CAS: 168540-07-6