Imprimer
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethene, 1-(2-Furyl)-2-nitroethylene, 2-(2-Nitroethenyl)furan, 1-(Fur-2-yl)-2-nitroethylene
OR4271-100G OR4271-25G OR4271-5G
APOSOR4271-100GEA 886 EUR
APOSOR4271-100G APOSOR4271-25G APOSOR4271-5G
2-(2-Nitrovinyl)furan 98%
2-(2-Nitrovinyl)furan
Formule: C₆H₅NO₃
Point de fusion: 72…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00030600
Numéro CAS: 699-18-3