Imprimer
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42288-1G OR42288-250MG OR42288-5G
APOSOR42288-1GEA 446 EUR
APOSOR42288-1G APOSOR42288-250MG APOSOR42288-5G
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
4-Amino-3-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD20313017
Numéro CAS: 1338998-82-5