Imprimer
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42287-1G OR42287-250MG OR42287-5G
APOSOR42287-1GEA 190 EUR
APOSOR42287-1G APOSOR42287-250MG APOSOR42287-5G
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
3-Amino-5-cyclopropylpyridine
Formule: C₈H₁₀N₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD19543987
Numéro CAS: 1314353-68-8