Imprimer
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42283-1G OR42283-250MG OR42283-5G
APOSOR42283-1GEA 132 EUR
APOSOR42283-1G APOSOR42283-250MG APOSOR42283-5G
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
1-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)ethanol
Formule: C₁₀H₉BrO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443121
Numéro CAS: 592542-03-5