Imprimer
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42282-1G OR42282-250MG
APOSOR42282-1GEA 522 EUR
APOSOR42282-1G APOSOR42282-250MG
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Methyl 6-amino-4-methylnicotinate
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18803290
Numéro CAS: 179555-12-5