Imprimer
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42276-1G OR42276-25G OR42276-5G
APOSOR42276-1GEA 21.9 EUR
APOSOR42276-1G APOSOR42276-25G APOSOR42276-5G
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate 95%
Methyl 5-iodo-2-methylbenzoate
Formule: C₉H₉IO₂
Point de fusion: 60 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11112847
Numéro CAS: 103440-54-6