Imprimer
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42264-1G OR42264-500MG
APOSOR42264-1GEA 238 EUR
APOSOR42264-1G APOSOR42264-500MG
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
5-Bromo-4-methyl-2-(methylsulphonyl)pyridine
Formule: C₇H₈BrNO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28397882
Numéro CAS: 1279106-02-3