Imprimer
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42261-100MG OR42261-250MG
APOSOR42261-100MGEA 111 EUR
APOSOR42261-100MG APOSOR42261-250MG
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
3-Hydroxyquinoline-4-carbonitrile
Formule: C₁₀H₆N₂O
Point de fusion: 201…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415946
Numéro CAS: 100517-53-1