Imprimer
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-benzo[d]imidazol-2(3H)-one
OR42259-1G OR42259-500MG
APOSOR42259-1GEA 647 EUR
APOSOR42259-1G APOSOR42259-500MG
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
4-Bromo-1-cyclopropyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
Formule: C₁₀H₉BrN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22689777
Numéro CAS: 1416714-00-5