Imprimer
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR42257-1G OR42257-500MG
APOSOR42257-1GEA 1860 EUR
APOSOR42257-1G APOSOR42257-500MG
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
5-Ethoxy-1H-indazole-6-boronic acid
Formule: C₉H₁₁BN₂O₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22376778
Numéro CAS: 2304634-56-6