5-Chloro-2-methyl-4-nitroaniline 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
2-Amino-4-chloro-5-nitrotoluene
Formule:
C₇H₇ClN₂O₂ Point de fusion: 164…167 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00043921 Numéro CAS: 13852-51-2 |